Learn More
2-Mercaptoethanol, TRC
Artikelnummer. 30467179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467179 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30467179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225480100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Summenformel C2 H6 O S
Menge 100 g
Synonym 2-Mercaptoethanol, 1-Hydroxy-2-mercaptoethane, 1-Mercapto-2-hydroxyethane, 2-Hydroxy-1-ethanethiol, 2-Hydroxyethanethiol, 2-Hydroxyethyl mercaptan, 2-ME, 2-Mercapto-1-ethanol, 2-Mercaptoethyl alcohol, 2-Sulfanylethan-1-ol, 2-Sulfanylethanol, 2BME, BME, Beta-mercapto, Beta-mercaptoethanol, Ethylene glycol, monothio-, Hydroxyethyl mercaptan, Mercaptoethanol, Monothioethylene glycol, Monothioglycol, NSC 3723, Thioethylene glycol, Thiomonoglycol, β-Hydroxyethanethiol, β-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercapto, β-Mercaptoethanol, β-met
InChI-Formel InChI=1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
SMILES OCCS
IUPAC-Name 2-Sulfanylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 78.133
Formelmasse 78.0139