Learn More
2-Mercaptoethylsulfid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12684937 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12684937 50 g Glasflasche 50 Gramm
12664937 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12684937 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125490500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3570-55-6
Summenformel C4H10S3
Molekulargewicht (g/mol) 154.30
MDL-Nummer MFCD00004893
InChI-Schlüssel KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
IUPAC-Name 2-(2-Sulfanylethylsulfanyl)ethanthiol
SMILES SCCSCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethyl sulfide
Schmelzpunkt -11.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1830g/mL
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HSCH2CH2)2S
Brechungsindex 1.594
Menge 50 g
Relative Dichte 1.183
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene,chloroform,,dioxane,carbon tetrachloride
Formelmasse 154.32
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit