Learn More
2-Mercaptoethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406977 500 g 500 Gramm
11486967 25 g 25 Gramm
11496967 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14377.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
An inhibitor of DMBA-induced mammary tumors2-Mercaptoethylamine hydrochloride acts as a precursor in taurine biosynthesis and component of coenzyme A. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients like ranitidine and nizatidine. It acts as an antidote for acetaminophen poisoning. Further, it is used in the oral treatment of nephropathic cystinosis, radiation sickness and disorders of cysteine excretion. In addition to this, it serves as an antioxidant and an inhibitor of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Inhibitor von DMBA-induzierten Brusttumoren-2-Mercaptoethylaminhydrochlorid wirkt als Vorstufe bei der Taurin-Biosynthese und als Komponente von Coenzym A. Ist an der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, wie etwa Ranitidin und Nizatidin, beteiligt. Dient als Gegenmittel für eine Acetaminophen Vergiftung. Wird darüber hinaus bei der oralen Behandlung von nephropathischer Cystinose, der Strahlenkrankheit und von Störungen der Cystein-Ausscheidung eingesetzt. Dient darüber hinaus als Antioxidans und Inhibitor von durch 7,12-Dimethylbenz[a]anthracen (DMBA) induzierten Tumoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-57-0
Summenformel C2H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 113.60
MDL-Nummer MFCD00012904
InChI-Schlüssel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC-Name 2-Aminoethanthiol; Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Menge 500 g
Beilstein 3590083
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2779
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 113.61
Reinheit (%) ≥98%