Learn More
2-Mercaptoimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344574 25 g 25 Gramm
11324574 1 g 1 Gramm
11334574 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01346.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-35-5
Summenformel C3H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 100.14
MDL-Nummer MFCD00005188
InChI-Schlüssel OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
PubChem CID 1201386
SMILES SC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoimidazole
Schmelzpunkt 222°C to 227°C
Menge 25 g
Beilstein 105775
IUPAC-Name 1,3-Dihydroimidazol-2-Thion
Formelmasse 100.14
Reinheit (%) ≥98%