Learn More
2-Mercaptoimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10546820 1 g Glasflasche 1 Gramm
10483310 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10546820
Marke: Thermo Scientific Acros 433360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-35-5
Summenformel C3H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 100.14
MDL-Nummer MFCD00005188
InChI-Schlüssel OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
PubChem CID 1201386
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-imidazol-2-thion
SMILES SC1=NC=CN1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoimidazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228.0°C to 231.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 100.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Mercaptoimidazole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.