Learn More
2-Mercaptoisobuttersäure, 90 %, TRC
Artikelnummer. 30132733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132733 10 g 10 Gramm
30134269 1 g 1 Gramm
30010857 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25340010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4695-31-2
Summenformel C4 H8 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
IUPAC-Name 2-Methyl-2-Sulfanylpropansäure
SMILES CC(C)(S)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoisobutyric Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Formelmasse 120.0245