Learn More
2-Mercaptopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081670
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489273 5 g 5 Gramm
11499273 25 g 25 Gramm
11409283 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11489273
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11741.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111.162 g/mol
Employed as a ligand in metal complexes. It can be used to coat porous media to purify plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Ligand in Metallkomplexen eingesetzt. Es kann zur Beschichtung poröser Medien zur Reinigung von Plasmid-DNA verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Luftempfindlich, Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2637-34-5
Summenformel C5H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 111.162
MDL-Nummer MFCD00006285
InChI-Schlüssel WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC-Name 1H-Pyridin-2-Thion
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyridine
Schmelzpunkt 124°bis 130 °C
Menge 5 g
Beilstein 105758
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 111.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2(1H)-Pyridinethione