Learn More
2-Mercaptopyridin-N-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021707
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11408136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14152.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1121-31-9 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
2-Mercaptopyridine N-oxide is used in ratiometric fluorescence imaging of intracellular zinc ions in mammalian cultures. It is used in the radical coupling of benzoyl derivatives of 2-deoxy-D-ribose, with heterocyclic bases to give C-nucleosides. It acts as a ligand and form coordination complexes with palladium chloride. It is a precursor to O-acyl thiohydroxamates. Further, it serves as an antifungal agent. In addition to this, it is used in the preparation of 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium chloride by reaction with carbonyl dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercaptopyridin-N-oxid wird bei der ratiometrischen Fluoreszenz-Bildgebung intrazellulärer Zinkionen in Säugetierkulturen verwendet. Es wird bei der radikalen Kupplung von Benzoylderivaten von 2-Deoxy-D-Ribose verwendet, wobei heterocyclische Basen C-Nukleoside liefern. Es fungiert als Ligand und bildet Koordinationskomplexe mit Palladiumchlorid. Es ist ein Vorläufer von O-Acylthiohydroxamaten. Darüber hinaus dient es als Antimykotikum. Außerdem wird es bei der Herstellung von 1-Oxa-2-oxo-3-thia-indoliziniumchlorid durch Reaktion mit Carbonyldichlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in TRIS-Salzsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-31-9
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.161
MDL-Nummer MFCD00006196
InChI-Schlüssel YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
PubChem CID 1570
ChEBI CHEBI:36578
IUPAC-Name 1-Hydroxypyridin-2-Thion
SMILES C1=CC(=S)N(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyridine N-oxide
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 906983
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7994
Löslichkeitsinformationen Soluble in tris-hydrochloric acid.
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptopyridine-N-oxide