Learn More
2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475373
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475373 250 g 250 Gramm
11465373 10 g 10 Gramm
11369589 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13382.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-85-7
Summenformel C4H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 112.15
MDL-Nummer MFCD00006073
InChI-Schlüssel HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2-Thion
SMILES C1=CNC(=S)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyrimidine
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 107105
Formelmasse 112.15
Reinheit (%) 98%