missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Mercaptothiazolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-155444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10479430

Marke: Thermo Scientific Acros 125560050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119.21 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 96-53-7
Summenformel C3H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 119.21
MDL-Nummer MFCD00126013
InChI-Schlüssel WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2-Thion
SMILES C1CSC(=S)N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Mercaptothiazoline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, 140
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkaline water and acetic acid,soluble in ethanol,benzene and chcl3,slightly soluble in ether,insoluble in cs2
Formelmasse 119.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptothiazoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt