Learn More
2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanon, TRC
Artikelnummer. 30479521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479521 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479521 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26525050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone
CAS 110458-44-1
Summenformel C12 H14 O4
Menge 50 mg
Synonym Ethanone','2-methoxy-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]-, Ethanone','2-methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- (9CI), Ethanone','2-methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-','(±)-, 2-Methoxy-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone, 2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-14-8-12(13)9-2-4-10(5-3-9)15-6-11-7-16-11/h2-5,11H,6-8H2,1H3
SMILES COCC(=O)c1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC-Name 2-Methoxy-1-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Formelmasse 222.0892