missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone |
| CAS | 110458-44-1 |
| Summenformel | C12 H14 O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Ethanone','2-methoxy-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]-, Ethanone','2-methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- (9CI), Ethanone','2-methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-','(±)-, 2-Methoxy-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone, 2-Methoxy-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-14-8-12(13)9-2-4-10(5-3-9)15-6-11-7-16-11/h2-5,11H,6-8H2,1H3 |
| SMILES | COCC(=O)c1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-Methoxy-1-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.24 |
| Formelmasse | 222.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?