Learn More
2-Methoxy-3-methylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044753
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11367975
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08067.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2847-30-5 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2847-30-5
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.143
MDL-Nummer MFCD00006127
InChI-Schlüssel VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2-methoxy-3-methyl, 2-methyl-3-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-methyl-pyrazine, 2-methoxy-3-methyl pyrazine, unii-04o7cn9q85, pyrazine, 2-methoxy-3 or 5-methyl, pyrazine, 2-methyl-3-methoxy, almond pyrazine, 2-methoxy-3 or5-methylpyrazine, chocolate pyrazine a
PubChem CID 17898
IUPAC-Name 2-Methoxy-3-Methylpyrazin
SMILES CC1=NC=CN=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-3-methylpyrazine
Dichte 1.07
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.5065
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 878809
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%