Learn More
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369595 5 g 5 Gramm
11379595 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19056.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1195-66-0 | C7H15BO3 | 158.00 g/mol
It is employed in the synthesis, optical, and electrochemical properties of novel copolymers on the basis of benzothiadiazole and electron-rich arene units.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese, optischen und elektrochemischen Eigenschaften neuartiger Copolymere auf der Basis von Benzothiadiazol und elektronenreichen Aren-Einheiten eingesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-66-0
Summenformel C7H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 158.00
MDL-Nummer MFCD03093086
InChI-Schlüssel JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyboronic acid pinacol ester, methoxyboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 167, methyl pinacolyl borate, acmc-209a3a, ksc498e3h, methoxy boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 10975759
IUPAC-Name 2-Methoxy-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dichte 0.966
Siedepunkt 120°C (228 mmHg)
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.41
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2827758
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 158.01
Reinheit (%) 97%