Learn More
2-Methoxy-4,6-bis(Trifluoromethyl)Bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497855
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497855 250 mg 250 Milligramm
15487855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15497855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31652.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092460-75-7
Summenformel C10H5F6NO
Molekulargewicht (g/mol) 269.15
MDL-Nummer MFCD11519321
InChI-Schlüssel UEQPQBOSRAOLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4,6-bis trifluoromethyl benzonitrile, 2-methoxy-4,6-bis trifluoromethyl benzonitrile, jrd
PubChem CID 57364458
IUPAC-Name 2-methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)benzonitril
SMILES COC1=CC(=CC(=C1C#N)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 269.14
Reinheit (%) 97%