Learn More
2-Methoxy-4-aminobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30471742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471742 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2608501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-80-8
Summenformel C8 H9 N O3
Menge 1 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC-Name 4-amino-2-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
Formelmasse 167.0582