Learn More
2-Methoxy-4-methyl-5-Nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30466619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466619 50 mg 50 Milligramm
30475963 10 mg 10 Milligramm
30477204 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30466619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26946850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6635-90-1
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Synonym NSC 52457
SMILES COc1cc(C)c(cn1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 168.0535