Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30469204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469204 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3050555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methylphenol
CAS 93-51-6
Summenformel C8H10O2
Menge 5 g
Synonym 3-Methoxy-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methyl-2-methoxyphenol, 4-Methylguaiacol, Homoguaiacol, Methyl Guaiacol, NSC 4969, p-Creosol, p-Methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2-Methoxy-p-cresol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, Creosol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cc(C)ccc1O
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Formelmasse 138.0681