Learn More
2-Methoxy-4-pyridincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11996431 5 g 5 Gramm
11986431 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996431 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 105596-63-2
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
InChI-Schlüssel DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 819942
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-4-Carbonsäure
SMILES COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.