Learn More
2-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464437 1 g 1 Gramm
15437905 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31803.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773133-16-7
Summenformel C11H9F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.185
MDL-Nummer MFCD06205858
InChI-Schlüssel FAXJHQWJVWEASH-GORDUTHDSA-N
Synonym 2e-3-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methoxyphenyl acrylic
PubChem CID 46737665
IUPAC-Name (E)-3-[2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl]prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Schmelzpunkt 202°C to 205°C
Menge 1 g
Formelmasse 246.18
Reinheit (%) 97%