Learn More
2-Methoxy-6-(methylamino)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354466 25 g 25 Gramm
11344466 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20048.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88569-83-9
Summenformel C7H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00191557
InChI-Schlüssel GXHQLRBOZRJHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-methylamino pyridine, 2-methoxy-6-methylaminopyridine, 6-methoxy 2-pyridyl methylamine, 6-methoxy-n-methyl-pyridin-2-amine, pubchem15374, acmc-1bifn, 6-methoxy-2-methylaminopyridine, methoxymethylaminopyridine, 6-methoxy-n-methyl-2-pyridinamine
PubChem CID 7019168
IUPAC-Name 6-Methoxy-N-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CNC1=CC=CC(OC)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Brechungsindex 1.5595
Menge 25 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%