Learn More
2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)-pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448117 250 mg 250 Milligramm
15438117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15448117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51528.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1105511-66-7 | C17H32N2OSn | 399.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1105511-66-7
Summenformel C17H32N2OSn
Molekulargewicht (g/mol) 399.166
MDL-Nummer MFCD08275735
InChI-Schlüssel WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-tributylstannyl pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl-6-methoxypyrazine, 2-methoxy-6-tributylstannanyl pyrazine, 2-methoxy-6-tri-n-butylstannyl pyrazine, 2-tributylstannyl-6-methoxypyrazine
PubChem CID 16427103
IUPAC-Name Tributyl-(6-Methoxypyrazin-2-yl)Stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(=CN=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-(tri-n-butylstannyl)pyrazine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 399.15
Reinheit (%) 95%