Learn More
2-Methoxy-d3-ethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Artikelnummer. 30310468
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310468
Marke: CDN CDND33960.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol-D7
CAS 108152-85-8
Summenformel C3 D7 H O2
Menge 0.1 g
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-(methoxy-d3)- (6 CI, ACI), 2-(Methoxy-d3)ethan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 2-Methoxy-d3-ethanol-1,1,2,2-d4, 2-Methoxyethanol-d7, 2-Methoxyethanol-D7, Ethylene-d4 Glycol Monomethyl-d3 Ether
InChI-Formel InChI=1 S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(trideuteriomethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 83.1376
Formelmasse 83.0964 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity