Learn More
2-Methoxyacetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyacetonitrile |
| CAS | 1738-36-9 |
| Summenformel | C3H5NO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3 |
| SMILES | COCC#N |
| IUPAC-Name | 2-Methoxyacetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 71.08 |
| Formelmasse | 71.0371 |