Learn More
2'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443914
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443914 100 g 100 Gramm
11433914 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443914 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11929.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-74-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00008725
InChI-Schlüssel DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methoxyacetophenone
Dichte 1.09
Siedepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.5393
Menge 100 g
Beilstein 1100602
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%