Learn More
2'-Methoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30476910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476910 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26181025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methoxyacetophenone
CAS 579-74-8
Summenformel C9H10O2
Menge 25 g
Synonym Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Methoxyacetophenone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone, 1-(2-methoxyphenyl)-ethanone, Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1C(=O)C
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681