Learn More
2-Methoxybenzol-1,4-diol, TRC
Artikelnummer. 30473252
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473252 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473252 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33164510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzene-1,4-diol
CAS 824-46-4
Summenformel C7H8O3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES COc1cc(O)ccc1O
IUPAC-Name 2-methoxybenzol-1,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 140.13
Formelmasse 140.0473