Learn More
2-Methoxybenzol-1,4-diol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 824-46-4 |
| Summenformel | C7H8O3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)ccc1O |
| IUPAC-Name | 2-methoxybenzol-1,4-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.13 |
| Formelmasse | 140.0473 |