Learn More
2-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450184 10 g 10 Gramm
11460184 50 g 50 Gramm
11470184 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450184 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13619.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7466-54-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
2-Methoxybenzhydrazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxybenshydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7466-54-8
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00014755
InChI-Schlüssel QMGXWNSSMGAHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzhydrazide, 2-methoxybenzoic acid hydrazide, o-methoxybenzohydrazide, o-methoxybenzoylhydrazine, 2-methoxybenzoylhydrazide, 2-methoxybenzoylhydrazine, o-anisohydrazide, hydrazine, 2-methoxybenzoyl, o-methoxybenzoylhydrazide, o-methoxybenzoic acid hydrazide
PubChem CID 24051
IUPAC-Name 2-Methoxybenzohydrazid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 10 g
Beilstein 2208367
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%