missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021331
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11450184

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13619.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7466-54-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol

2-Methoxybenzhydrazide is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Methoxybenshydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7466-54-8
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00014755
InChI-Schlüssel QMGXWNSSMGAHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzhydrazide, 2-methoxybenzoic acid hydrazide, o-methoxybenzohydrazide, o-methoxybenzoylhydrazine, 2-methoxybenzoylhydrazide, 2-methoxybenzoylhydrazine, o-anisohydrazide, hydrazine, 2-methoxybenzoyl, o-methoxybenzoylhydrazide, o-methoxybenzoic acid hydrazide
PubChem CID 24051
IUPAC-Name 2-Methoxybenzohydrazid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 10 g
Beilstein 2208367
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt