Learn More
2-Methoxybenzylmagnesiumchlorid, 0.25 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400866 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15400866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54177.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Methoxybenzylmagnesiumchlorid ist ein Grignard-Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Ist an der Synthese von (-)-Chamobtusin A beteiligt und wird auch bei der Herstellung von Molybdän- und Wolfram-Alkylidenkomplexen mit einem ter verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 480438-46-8
Summenformel C8H9ClMgO
MDL-Nummer MFCD01319897
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Synonym 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 2-methoxybenzyl magnesium chloride, 2-methoxybenzyl-magnesium chloride, jjnlsbbaaqtdsm-uhfffaoysa-m, magnesium,1-methanidyl-2-methoxybenzene,chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI-Schlüssel JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
IUPAC-Name Magnesium;1-Methanidyll-2-Methoxybenzol;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 180.91
PubChem CID 13004954
Formelmasse 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M in 2-MeTHF