Learn More
2'-Methoxybiphenyl-2-carboxaldehyd, +97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479077
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479077 250 mg 250 Milligramm
15459077 1 g 1 Gramm
15469077 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52384.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93465-26-0
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD03424639
InChI-Schlüssel ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-2-methoxyphenyl benzaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-methoxy-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methoxy-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methoxy 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde #
PubChem CID 602528
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenyl)benzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methoxybiphenyl-2-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 212.24
Reinheit (%) ≥97%