Learn More
2-Methoxyethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10793154
Marke: Thermo Scientific Acros 396890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00002867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Namenshinweis Extra Dry
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 124.0°C
Flammpunkt 38°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.402
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 6063
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99+%
Güte extra trocken
Physikalische Form Flüssigkeit