Learn More
2-Methoxyethanol, +99 %, für Spektroskopiezwecke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052100 1 L Glasflasche 1 Liter
10616762 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10052100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 €
    106.00 € / 1 Liter
    Sparen 10.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00002867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.0008 meq/g max.
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.05 max. at 270nm, 0.05 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm, 0.15 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 0.4 max. at 230nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85.0°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 124.0°C
Flammpunkt 38°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.402
Menge 1 L
Beilstein 01, 467
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 6063
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99+%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit