Learn More
2-Methoxyethanol, +99 %, für Spektroskopiezwecke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10616762
Marke: Thermo Scientific Acros 168580025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-86-4
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00002867
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethanol
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.0008 meq/g max.
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.05 max. at 270nm, 0.05 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm, 0.15 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 0.4 max. at 230nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85.0°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 124.0°C
Flammpunkt 38°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.402
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 467
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 6063
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99+%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit