Learn More
2-Methoxyethanol, ReagentPlus™, ≥99.0 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxyethanol |
| Schmelzpunkt | -85°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.965g/mL at 25°C |
| pH | 4 to 7 |
| Siedepunkt | 124°C |
| Explosionsgrenze | 0.245 |
| Flammpunkt | 40°C (104°F) |
| Zündpunkt | 548°F |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |