Learn More
2-Methoxyethylacrylat, 98 %, stab. mit ca.50-100ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322707 1000 g 1 Kilogramm
11302707 50 g 50 Gramm
11312707 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11902.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70 €
    117.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 20.05 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3121-61-7 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3121-61-7
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00048149,MFCD00803685
InChI-Schlüssel HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC-Name 2-Methoxyethylprop-2-enoat
SMILES COCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt <-30°C
Dichte 1.008
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Ester-like
Strukturformel H2C=CHCO2(CH2)2OCH3
Brechungsindex 1.428
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1754333
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 98%