Learn More
2-Methoxyfuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417447 1 g 1 Gramm
11427447 5 g 5 Gramm
11437447 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15593.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25414-22-6 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25414-22-6
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.101
MDL-Nummer MFCD00003227
InChI-Schlüssel OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117476
IUPAC-Name 2-Methoxyfuran
SMILES COC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyfuran
Dichte 1.065
Siedepunkt 110°C to 111°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 1 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 106270
Synonym furan, 2-methoxy, 2-methoxy furan, unii-25y8i1p35t, 2-furyl methyl ether, furan,2-methoxy, pubchem19998, acmc-209gjs, 2-Methoxyfuran, 2-furyl methyl ether #
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%