Learn More
2-Methoxyphenylboronsäure (enthält unterschiedliche Mengen an Anhydrid), TRC
Artikelnummer. 30477183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477183 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26093510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-06-9
Summenformel C7H9BO3
Menge 10 g
Synonym B-(2-Methoxyphenyl)boronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boric Acid, 2-Methoxybenzeneboronic Acid, 2-Methoxyphenylboronic Acid, o-Anisylboronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, o-Methoxyphenylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1ccccc1B(O)O
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
Formelmasse 152.0645