missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methoxymethoxy)-1,3-dimethylbenzol-13C8,D3, TRC

Artikelnummer. 30482700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482700 250 mg 250 Milligramm
30481392 100 mg 100 Milligramm
30473224 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30482700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM318019250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(Methoxymethoxy)-1,3-dimethylbenzene-13C8,D3
Summenformel 13C8 C2 D3 H11 O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)10(8)12-7-11-3/h4-6H,7H2,1-3H3/i1+1,2+1D3,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c]([13CH3])[13c]1OCOC
IUPAC-Name 2-(Methoxymethoxy)-1-(113C)methyl-3-(trideuterio(113C)methyl)(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien
Molekulargewicht (g/mol) 177.177
Formelmasse 177.145
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.