Learn More
2-Methoxynaphthalin (Nerolin), Mikromol™
Artikelnummer. 17932666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932666 25 mg 25 Milligramm
17910776 100 mg 100 Milligramm
30461423 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 17932666 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0152.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methoxynaphthalin (Nerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
InChI-Formel InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name 2-Methoxynaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
Menge 25 mg
Formelmasse 158,0732 g/mol