Learn More
2-Methoxyphenothiazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051299 100 mg 100 Milligramm
30049828 25 mg 25 Milligramm
30458601 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051299 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0019.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methoxyphenothiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methoxyphenothiazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H11 N O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-Name 2-Methoxy-10H-phenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 229.3
Menge 100 mg
Formelmasse 229,0561 g/mol