Learn More
2-Methoxyphenylaceton, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465957 1 g 1 Gramm
11475957 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24495.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5211-62-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5211-62-1
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00008770
InChI-Schlüssel GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetone, 1-2-methoxyphenyl propan-2-one, 1-2-methoxyphenyl acetone, o-anisylacetone, o-methoxy phenyl acetone, 2-acetonylanisole, o-methoxyphenylaceton, 2-propanone, 1-2-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetone, pubchem23387
PubChem CID 78887
IUPAC-Name 1-(2-methoxyphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenylacetone
Dichte 1.062
Siedepunkt 128°C to 131°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.525
Menge 1 g
Beilstein 2502308
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%