Learn More
2-Methoxypropen, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636394 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10551241 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10072370 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636394 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174350025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-11-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00014929
InChI-Schlüssel YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
IUPAC-Name 2-Methoxyprop-1-en
SMILES CC(=C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxypropene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 35°C to 36°C
Flammpunkt -29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(OCH3)=CH2
Brechungsindex 1.3810 to 1.384
Menge 2.5 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Merck Index 15, 6073
Relative Dichte 0.78
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Stabilisator 0.5% max. potassium carbonate
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxypropene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.