Learn More
2-Methoxypyridin-5-borsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2-Methoxypyridin-5-Boronsäure wird in Kosmetika, Beschichtungen und Kerzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methoxypyridine-5-boronic acid |
| Schmelzpunkt | 132°C to 133°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 9119950 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 152.95 |
| Reinheit (%) | 95% |