Learn More
2-Methoxychinolin-6-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481626 1 g 1 Gramm
15491626 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54814.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1201644-36-1 | Molecular Formula: C16H20BNO3 | Molecular Weight: 285.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1201644-36-1
Summenformel C16H20BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 285.15
MDL-Nummer MFCD18383956
InChI-Schlüssel DVGWZOHNHYZTKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 2-methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 58412383
IUPAC-Name 2-Methoxy-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinolin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N=C(C=C3)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 285.15
Reinheit (%) 96%