Learn More
2-Methoxyresorcin, TRC
Artikelnummer. 30465411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30465411 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30465411 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2676001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyresorcinol
CAS 29267-67-2
Summenformel C7 H8 O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES COc1c(O)cccc1O
IUPAC-Name 2-Methoxybenzol-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Formelmasse 140.0473