Learn More
2-Methoxyresorcin, TRC
Artikelnummer. 30481042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481042 500 mg 500 Milligramm
30468233 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM267600500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyresorcinol
CAS 29267-67-2
Summenformel C7 H8 O3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES COc1c(O)cccc1O
IUPAC-Name 2-Methoxybenzol-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Formelmasse 140.0473