Learn More
2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-on, TRC
Artikelnummer. 30479868
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479868 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30479868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2422205G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one
CAS 2527-66-4
Summenformel C8H7NOS
Menge 5 g
Synonym 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzoisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzothiaz, 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzoisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3-one, 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one, MBIT, N-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, NSC 520046
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11-9/h2-5H,1H3
SMILES CN1Sc2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-Methyl-1,2-Benzothiazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
Formelmasse 165.0248