Learn More
2-Methyl-1,3-dioxolan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495203 10 g 10 Gramm
11405213 50 g -
11415213 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12824.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 497-26-7 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-26-7
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00003210
InChI-Schlüssel HTWIZMNMTWYQRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dioxolane, 2-methyl, 2-methyldioxole, 2-methyldioxolane, methyldioxolane, methyl dioxolane, 2-methyl-1,3-dioxacyclopentane, dioxolane, methyl, unii-94w0r6v90a, acetaldehyde ethylene acetal, methyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 10342
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Dioxolan
SMILES CC1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1,3-dioxolane
Dichte 0.982
Siedepunkt 80°C to 83°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Brechungsindex 1.398
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102520
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-1,3-dioxolane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-dioxolane